Learn More
Greiner Bio-One Tubo Vacuette
Código de producto. 10667505
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
2,5 mL
4 mL
Color del tapón:
Lavanda
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
10667505 4 mL Verde -
10607344 1 mL Lavanda paquete de 50
10247597 2,5 mL Verde paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10667505 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    271.81€ / paquete de 1200
    Ahorro 69.19€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Tubo Greiner Bio-One Vacuette, capacidad:4 ml; color del cierre:blanco; tipo de cierre:tapón, estéril; diámetro interior:13 mm; altura:75 mm; tubo Vacuette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo Vacuette
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Cap
Capacidad (métrico) 4 mL
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color del tapón Verde
Altura (métrico) 75 mm