Learn More
Greiner Bio-One Tubo Vacuette
Código de producto. 10247597
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
2,5 mL
4 mL
Color del tapón:
Lavanda
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
10247597 2,5 mL Verde paquete de 50
10667505 4 mL Verde -
10607344 1 mL Lavanda paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10247597 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    27.99€ / paquete de 50
    Ahorro 16.11€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubo Greiner Bio-One Vacuette, capacidad:4 ml; color del cierre:blanco; tipo de cierre:tapón, estéril; diámetro interior:13 mm; altura:75 mm; tubo Vacuette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo Vacuette
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón
Capacidad (métrico) 2,5 mL
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color del tapón Verde
Altura (métrico) 75 mm