Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™ Premium, tapa roja con anillo amarillo, activador de coágulo separador de suero CAT, estéril
Código de producto. 10060704
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10060704 2,5 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 10060704 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.35€
    14.47€ / paquete de 50
    Ahorro 3.88€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye una pared interior recubierta de partículas microscópicas de sílice para activar la coagulación y un gel separador para separar el suero y las células sanguíneas.
  • La pared interior del tubo sérico está especialmente recubierta con partículas microscópicas de sílice, que activan el proceso de coagulación.
  • Los tubos separadores de suero contienen un gel separador en la base del tubo; durante la centrifugación, este gel forma una barrera estable entre el suero y las células sanguíneas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo Vacuette
Aditivo Activador de coágulos/separador de gel CAT Serum Sep
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 2,5 mL
Color del tapón Rojo con anillo amarillo
Longitud (métrico) 75 mm
Diámetro exterior (métrico) 13 mm