Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™ Activador de coagulación de suero CAT premium, tapa roja, anillo negro, estéril
Código de producto. 15402540
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
Color del tapón:
Rojo con anillo negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
15402540 3 mL Rojo con anillo negro paquete de 50
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15402540 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454095
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Incluye pared interior recubierta con partículas de sílice microscópicas para activar la coagulación.
  • La pared interior del tubo sérico está especialmente recubierta con partículas microscópicas de sílice, que activan el proceso de coagulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo Vacuette
Aditivo Activador de coagulación sérica CAT
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 3 mL
Color del tapón Rojo con anillo negro
Longitud (métrico) 75 mm
Diámetro exterior (métrico) 13 mm