Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Lavender Cap, Black Ring, K2E K2EDTA, Sterile
Código de producto. 13048742
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
Color del tapón:
Lavanda
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón
13048742 6 mL Lavanda
1 options
Código de producto. 13048742 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 456023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.05€
    289.91€ / paquete de 1200
    Ahorro 73.14€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
La pared interior está recubierta con anticoagulante que une los iones de calcio e interrumpe la coagulación.
  • La pared interior está recubierta con K2E K2EDTA secado en aerosol como anticoagulante para unir los iones de calcio e interrumpir la cascada de coagulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo Vacuette
Aditivo K2 E K2 EDTA
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 6 mL
Color del tapón Lavanda
Longitud (métrico) 100 mm
Diámetro exterior (métrico) 13 mm