Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, premium, tapón verde, anillo verde, heparina sódica, estéril
Código de producto. 15443180
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
Color del tapón:
Verde con anillo verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
15443180 4 mL Verde con anillo verde paquete de 50
1 options
Código de producto. 15443180 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.50€
    25.48€ / paquete de 50
    Ahorro 45.02€
    63% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Recubierto con heparina sódica para bloquear la cascada de coagulación.
  • La pared interior está recubierta con heparina sódica secada en aerosol, que actúa como anticoagulante para bloquear la cascada de coagulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vacutainer
Aditivo Heparina de sodio
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 4 mL
Color del tapón Verde con anillo verde
Longitud (métrico) 75 mm
Diámetro exterior (métrico) 13 mm