Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Tubos de recolección de glucosa
Código de producto. 16524500
Cambiar vista
Click to view available options
Aditivo:
Mezcla de FC
Color del tapón:
Rosa
Capacidad (métrico):
2 mL
Cantidad:
1200: 50/paq. paquete de 24
Código de producto. Aditivo Color del tapón Capacidad (métrico) Cantidad
16524500 Mezcla de FC Rosa 2 mL 1200: 50/paq. paquete de 24
1 options
Código de producto. 16524500 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    398.63€ / paquete de 1200
    Ahorro 101.37€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
VACUETTE™ Los tubos de recogida de glucosa son ideales para la determinación de glucosa. Contienen fluoruro de sodio como estabilizador, con una opción entre oxalato de potasio, K3EDTA o heparina sódica como anticoagulante. El VACUETTE™ tubo FC Mix permite medir con precisión el nivel de azúcar en sangre in vivo, lo que lo hace especialmente adecuado para el diagnóstico de la diabetes mellitus.
  • Los tubos se suministran en paquetes de 50 piezas.
  • Disponible con oxalato de potasio, K3EDTA o heparina sódica como anticoagulante
  • Hecho de plástico prácticamente irrompible PET
  • Proporcionan una mejor seguridad e higiene durante los procedimientos de recogida de especímenes, con la ventaja de ser tan transparentes como el cristal
  • Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Mezcla de FC
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón a presión
Capacidad (métrico) 2 mL
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Cierre incluido Sí
Color del tapón Rosa
Cantidad 1200: 50/paq. paquete de 24
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre
Longitud (métrico) 75 mm
Descripción Los tubos FC Mix contienen un tampón de citrato/ácido cítrico que reduce el valor de pH en la muestra inmediatamente después de la extracción de sangre y el nivel real in vivo se estabiliza desde el principio. El tubo es óptimo para el diagnóstico de diabetes mellitus y diabetes gestacional
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • VACUETTE® Tubo FC Mix
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.