Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ Tubos de recolección de sangre de bajo volumen
Código de producto. 15393831
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Lavanda
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
Código de producto. Color del tapón Tamaño de la unidad
15393831 Lavanda paquete de 1200
1 options
Código de producto. 15393831 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454052
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de recolección de sangre de bajo volumen
Aditivo K2 EDTA
Material PET
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 1 mL
Color del tapón Lavanda
Tamaño del tubo 13 x 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre
compliance-icons
Nombre del producto
  • VACUETTE K2E K2EDTA Sep Blood Collection Tube
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylendiaminetetraacetic Acid Dipotassium Dihydrate K2EDTA