Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ Tubo de recolección de sangre LH
Código de producto. 13038652
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
Color del tapón:
Verde con anillo amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
13038652 1 mL Verde con anillo amarillo paquete de 1200
1 options
Código de producto. 13038652 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.30€
    271.81€ / paquete de 1200
    Ahorro 175.49€
    39% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de recogida de sangre Vacuette™ han establecido el estándar en el mercado actual. Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de recogida de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
  • Hecho de material prácticamente irrompible. PET plástico
  • Ópticamente transparentes como el vidrio
  • Para análisis de química clínica sanguínea
  • Recubierto en la pared interior con heparina de litio secada por aspersión como anticoagulante para bloquear la cascada de coagulación.
  • Mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de recogida de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Heparina de litio
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Cuello de rosca
Capacidad (métrico) 1 mL
Color del tapón Verde con anillo amarillo
Tamaño del tubo 13 mm x 75 mm