Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ Tubo de recogida de sangre K2E Sep
Descripción
- Hecho de plástico prácticamente irrompible PET
- Ópticamente transparentes como el vidrio
- Combina un anticoagulante secado en spray y un material en gel que separa eritrocitos, granulocitos, linfocitos y monocitos del sobrenadante
- Utilizado para analizar plasma en diagnósticos moleculares y detección de cargas virales
- Mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de recogida de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | K2 EDTA |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Cuello de rosca |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Color del tapón | Lavanda con anillo amarillo |
| Tamaño del tubo | 13 mm x 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diagnóstico molecular y determinación de la carga viral |