Learn More
Greiner Bio-One Tubo de recogida de sangre Vacuette™ K2E
Código de producto. 15482550
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
Color del tapón:
Lavanda con anillo negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
15482550 6 mL Lavanda con anillo negro paquete de 50
1 options
Código de producto. 15482550 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 456043
Los tubos de recogida de sangre Vacuette™ han establecido el estándar en el mercado actual. Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de recogida de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
Vacuette™ K2E Blood Collection Tube
  • Fabricados con plástico PET prácticamente irrompible
  • Ópticamente transparentes como el vidrio
  • Los interiores de los tubos están recubiertos con K2EDTA para unir iones de calcio y
    bloquear la cascada de coagulación
  • Mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de recogida de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo K2 EDTA
Material PET
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 6 mL
Color del tapón Lavanda con anillo negro
Tamaño del tubo 13 mm x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre