Learn More
Greiner Bio-One Tubos de extracción de sangre de K3EDTA VACUETTE™
Código de producto. 10081844
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
4 mL
9 mL
Color del tapón:
Lavanda con anillo blanco
Lavanda con anillo negro
Diámetro exterior (métrico):
13 mm
13 mm
16 mm
Tipo de tapón:
Tapón a rosca de seguridad
Tapón con lengüeta de seguridad
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1200
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Diámetro exterior (métrico) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10081844 9 mL Lavanda con anillo negro 16 mm Tapón a rosca de seguridad paquete de 50
12542936 2 mL Lavanda con anillo blanco 13 mm Tapón con lengüeta de seguridad paquete de 100
15462520 4 mL Lavanda con anillo negro 13 mm Tapón con lengüeta de seguridad paquete de 50
15427650 4 mL Lavanda con anillo negro 13 mm Tapón con lengüeta de seguridad paquete de 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10081844 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 455036
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de extracción de sangre de EDTA VACUETTE™ se utilizan para determinaciones en sangre completa con EDTA para hematología. Disponibles con K2EDTA, separador K2EDTA y K3EDTA Los tubos de K3EDTA VACUETTE™ contienen K3EDTA tripotásico que bloquea la cascada de coagulación.
Los tubos de extracción de sangre de EDTA VACUETTE™ se utilizan para determinaciones en sangre completa con EDTA para hematología. Disponibles con K2EDTA, separador K2EDTA y K3EDTA Los tubos de K3EDTA VACUETTE™ contienen K3EDTA tripotásico que bloquea la cascada de coagulación.
  • Los tubos se suministran en paquetes de 50 piezas.
  • Para la extracción de sangre venosa
  • Fabricados con plástico PET prácticamente irrompible
  • Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de extracción de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
  • Principalmente en hematología
  • La pared interior está recubierta con K2EDTA secada en aerosol, que actúa como anticoagulante, uniendo los iones de calcio e interrumpiendo la cascada de coagulación.
  • Tiene a su disposición tubos de extracción de sangre K2EDTA con separador de gel y tubos de extracción de sangre K3EDTA.
  • También hay disponibles tapones rosados para inmunohematología.
  • Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de recogida de sangre
Aditivo K3 EDTA
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón a rosca de seguridad
Capacidad (métrico) 9 mL
Para utilizar con (equipo) Agujas de extracción de sangre VACUETTE™
Color del tapón Lavanda con anillo negro
Altura (métrico) 100 mm
Tamaño del tubo 16 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre
Diámetro exterior (métrico) 16 mm