Learn More
Greiner Bio-One Tubo de extracción de glucosa en sangre Vacuette™ FE Fluoruro de sodio/K3EDTA
Código de producto. 13078652
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
Color del tapón:
Gris con anillo blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
13078652 2 mL Gris con anillo blanco paquete de 1200
1 options
Código de producto. 13078652 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454085
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de recogida de sangre Vacuette™ han establecido el estándar en el mercado actual. Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de recogida de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
  • Fabricados con plástico PET prácticamente irrompible
  • Ópticamente transparentes como el vidrio
  • Contiene fluoruro de sodio como inhibidor de la glucólisis
  • El anticoagulante K3EDTA evita la coagulación de la sangre
  • El tampón de citrato/ácido cítrico reduce el valor del pH de la muestra inmediatamente después de la extracción de sangre, lo que conduce a una estabilización instantánea de la glucosa
  • Mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de recogida de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Fluoruro de sodio/K3 EDTA
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Cuello de rosca
Capacidad (métrico) 2 mL
Color del tapón Gris con anillo blanco
Tamaño del tubo 13 mm x 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de glucosa en sangre
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X1200 Blood tube Vacuette Glucose EDTA/NaFl pack of 1,200 tubes grey cap 2mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate, Sodium Fluoride