Learn More
MMM Medcenter™ Vacucell Vacuum Drying Oven
Código de producto. 10471341
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
111 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10471341 111 L cada uno
1 options
Código de producto. 10471341 Proveedor MMM Medcenter™ N.º de proveedor MC000926
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
For applications in biological research, production and quality control.
  • Temperature sensitive, easily decomposing or oxidable samples can be gently dried in vacuum drying oven, where air displacement is obtained by inert gas
  • Complicated components with difficult to access cavities dry quickly
  • Temperature range up to 250°C
  • Microprocessor control
  • Interface RS 232
  • Three programmes
  • Timer max. 99 h 59 min
Especificaciones
Capacidad (métrico) 111 L
Temperatura (métrico) 250°C
Tipo Vacuum Drying Oven
Temporizador 99 h y 59 min
Dimensiones interiores (F x An x Al) 410 x 540 x 580 mm
Anchura (métrico) 760 mm
Altura (métrico) 880 mm
Fondo (métrico) 640 mm