Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración en vacío VacuCap™ 90 con tubos de conexión individual
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17124821
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17124821 0,2 μm paquete de 10
1 options
Código de producto. 17124821 Proveedor Cytiva N.º de proveedor TA4622
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retire la endotoxina del agua, el tampón, los azúcares neutros y ciertas soluciones biológicas.
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 60 cm2
N.° por paquete 10/paquete
Diámetro (métrico) 90 mm