Learn More
CHEMetrics Kit de pruebas Vacu-vials, nitrito
Descripción
Las ampollas de autollenado de los Vacu-vials Snap-and-read son los sistemas de reactivos más rápidos y fáciles disponibles para la determinación colorimétrica de precisión de agua/aguas residuales
- Cada ampolla sellada al vacío contiene una dosis de unidad de reactivo premedido
- Basta con sumergir la ampolla en la muestra de agua, quitar la punta y la cantidad analíticamente correcta de la muestra se aspirará y mezclará
- La muestra ya está lista para su análisis en el espectrofotómetro (el instrumento debe aceptar celdas de 13 mm directamente o con un adaptador)
- Pueden obtenerse lecturas directas en la concentración con el fotómetro CHEMetrics V-2000 o mediante la programación previa del espectrofotómetro utilizando soluciones estándar o los pares de datos proporcionados en las instrucciones de Vacu-vials
- Para obtener resultados inmediatos en el espectrofotómetro sin programación, utilice las tablas de ecuación o calibración proporcionadas para convertir unidades de absorbancia o transmitancia en unidades de concentración
Información de órdenes
Los kits de prueba completos contienen 30 ampollas, tablas de calibración, patrón cero, soluciones accesorias (cuando sea necesario), tapón a presión e instrucciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Nitrito |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetro V-2000 o espectrofotómetro |
| Incluye | Caja de cartón, 30 ampollas, vaso de muestras de 25 ml, blanco de ampolla, instrucciones |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | De 0 a 1 ppm como N |
| Método de prueba | Formación de azocolorantes |
| Tiempo de prueba | 10 min |
| Tipo | Kit de pruebas de instrumentos Vacu-vials |
Advertencia Prop 65