Learn More
IKA™ Vacstar Digital
Código de producto. 16228511 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
22/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
16228511 22/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 16228511 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020016236
En stock
La bomba de vacío de membrana de cuatro cámaras presenta una alta capacidad de aspiración, pocos requisitos de espacio y alta capacidad de servicio.
  • El ajuste de los parámetros se realiza a través de un botón giratorio sobre una pantalla digital que muestra las rpm actuales
  • Los procesos automatizados se controlan con el controlador de vacío VC 10
  • El cable analógico se incluye en la entrega de la bomba
  • Se recomienda utilizar la emisión de vacío de seguridad VSE 1
  • Evita que los disolventes se liberen al aire ambiental
  • Se utiliza para aplicaciones secas y sin aceite en el laboratorio
  • Las membranas de la bomba son especialmente resistentes a los productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 370 x 150 x 375 mm
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Vataje 130 W
Peso (métrico) 11,5 kg
Línea de productos Bomba de vacío
Caudal 22/ l/min
Presión máxima 1030 mbar
Tensión 100 - 240 V