Learn More
Éster Metílico de Ácido Vaccénico, TRC
Código de producto. 30137495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137495 1 g 1 g
30003725 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0700101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6198-58-9
Fórmula molecular C19 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 296.49
Sinónimo trans-11-Octadecanoic acid methyl ester
Nombre IUPAC metil(E)-octadec-11-enoato
SMILES CCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-trans-vaccenate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.2715