Learn More
Éster etílico del ácido vaccénico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vaccenic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 89296-48-0 |
| Fórmula molecular | C20H38O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 11-Octadecenoic Acid Ethyl Ester, (E)-11-Octadecenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl Vaccenate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h9-10H,3-8,11-19H2,1-2H3/b10-9+ |
| SMILES | O=C(OCC)CCCCCCCCC/C=C/CCCCCC |
| Nombre IUPAC | (E)-octadec-11-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.29 |