Learn More
Vabicaserin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16490727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490727 50 mg 50 miligramos
16463066 25 mg 25 miligramos
16455306 100 mg 100 miligramos
16447137 5 mg 5 miligramos
16414418 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111200
MedChemExpress Vabicaserin hydrochloride is a 5-hydroxytryptamine 2C (5-HT2C) receptor-selective agonist with an EC50 of 8 nM.
Vabicaserin hydrochloride is a 5-hydroxytryptamine 2C (5-HT2C) receptor-selective agonist with an EC50 of 8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vabicaserin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 887258-94-8
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21ClN2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo SCA 136
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (226.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 4 mg/mL (15.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]12C3=CC=CC4=C3N(CCNC4)C[C@]1([H])CCC2.Cl
Peso molecular (g/mol) 264.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.79
Porcentaje de pureza 95.0%