Learn More
Buerkle™ Varilla de extensión para su uso con el muestreador Buerkle™ SiloPicker
Tienda Bürkle ProductosDescription
- Muestra hasta 3,5 m.
- Acero inoxidable (AISI 316)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Varilla de extensión |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Equipo para SiloPicker |
| Para utilizar con (equipo) | SiloPicker |
| Longitud (métrico) | 50 cm |