Learn More
Brady™ Escáner de código de barras V4500 USB Cable
Código de producto. 30057748 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
3,28 ft
9,19 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
30057748 3,28 ft cada uno
30057745 9,19 ft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30057748 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177237
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Accesorios del escáner de código de barras V4500 para garantizar una productividad ininterrumpida.
Cable - USB Cable para escáner de código de barras V4500
Especificaciones
Descripción USB Cable RJ50-1 para lector de código de barras V4500
Peso (métrico) 0.06 kg
Peso (imperial) 0.132 lb.
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, identificación general, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de procesos de alimentos y bebidas, etiquetado de inventario e inspección
Para utilizar con (equipo) Base V1300 (177235), kit de base V1300 (177232), kit de escáner de código de barras V4500 (177229)
Longitud (imperial) 3,28 ft
Tipo de recogida
Alternate Part Number BRA-USB-RJ50-1