Descripción
- Escaneo de códigos de barras omnidireccional de alta velocidad simplificado.
- Ideal para gestión de inventario, verificación de kits, escaneo e impresión y aplicaciones de empaquetado.
- La tecnología patentada Cortex Decoder permite que el escáner lea fácilmente códigos de barras pequeños, así como superficies brillantes y difíciles de leer.
- El dispositivo de teclado automatizado y la interfaz de usuario dinámica le permiten pasar de la configuración al primer escaneo en segundos.
- La función de análisis de datos le permite ordenar y organizar los datos exactamente como desee – Comience con un simple escaneo y conéctese fácilmente a la nube y a su sistema ERP.
- Resiste caídas de 6 pies (MIL-STD-810G).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Lector de código de barras V4500 |
| duración de batería | Hasta 75.000 escaneos por carga |
| Tipos de códigos de barras compatibles | BC412, Codabar, Código 11, Código 128, Código 32, Código 39, Código 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, IATA 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic |
| Método de transferencia de datos | Bluetooth™ 5 Bajo consumo energético (clase II) |
| Altura (métrico) | 198 mm |
| Altura (imperial) | 7,79 in |
| Anchura (métrico) | 86 mm |
| Anchura (imperial) | 3,39 in |
| Fondo (métrico) | 152 mm |
| Fondo (imperial) | 5,98 in |
| Mostrar más |
Tiene batería de iones de litio: debe enviarse por tierra