Learn More
Brady™ Cargador de batería para escáner de código de barras V4500
Código de producto. 30057761 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lector de código de barras V4500 (177233)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30057761 Lector de código de barras V4500 (177233) cada uno
1 options
Código de producto. 30057761 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177235
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Accesorios del escáner de código de barras V4500 para garantizar una productividad ininterrumpida.
Cargador de batería - Base V1300 para escáner de código de barras V4500
Especificaciones
Descripción Base V1300 para lector de código de barras V4500
Altura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 2,95 in
Anchura (métrico) 256 mm
Anchura (imperial) 10,08 in
Fondo (métrico) 113 mm
Fondo (imperial) 4,45 in
Peso (métrico) 0.46 kg
Peso (imperial) 1.014 lb.
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, marcado de almacenes
Humedad 5% a 95% (sin condensación)
Para utilizar con (equipo) Lector de código de barras V4500 (177233)
Garantía 3 años
Tipo Soporte para escáner
Alternate Part Number BRA-V1300