Learn More
Brady™ Kit lector de código de barras V4500 UE
Código de producto. 30057742
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
RS-232, USB
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de conexión unitSize
30057742 RS-232, USB 1 set
1 options
Código de producto. 30057742 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322619
Digitalice la captura de datos y automatice sus flujos de trabajo con facilidad y precisión con el lector de código de barras V4500.
  • Escaneo de códigos de barras omnidireccional de alta velocidad simplificado
  • Ideal para gestión de inventario, verificación de kits, escaneo e impresión y aplicaciones de empaquetado.
  • La tecnología patentada Cortex Decoder permite que el escáner lea fácilmente códigos de barras pequeños, así como superficies brillantes y difíciles de leer.
  • El dispositivo de teclado automatizado y la interfaz de usuario dinámica le permiten pasar de la configuración al primer escaneo en segundos
  • La función de análisis de datos le permite ordenar y organizar los datos exactamente como desee – Comience con un escaneo simple y conéctese fácilmente a la nube y a su sistema ERP
  • Resiste caídas de 1,8 m (MIL-STD-810G)
  • La batería de carga inductiva dura un turno completo con más de 75.000 escaneos
  • El kit incluye escáner, base, batería, AC adaptador, USB Cable y cable de alimentación de la UE
Especificaciones
duración de batería Hasta 75.000 escaneos por carga
Tipos de códigos de barras compatibles BC412, Codabar, Código 11, Código 128, Código 32, Código 39, Código 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, IATA 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Método de transferencia de datos Bluetooth™ 5 Bajo consumo energético (Clase II)
Peso (métrico) 1.38 kg
Tiempo de carga Carga sobre base (0 a 100 %) 4 horas.
Peso (imperial) 3 lb.
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, marcado de almacenes
Vista de campo Campo de alta densidad: 30° Horizontal por 20° Vertical, Campo Amplio: 50° Horizontal por 33,50° Vertical
Humedad 5% a 95% (sin condensación)
Incluye Escáner de código de barras V4500, una base V1300, una batería V1200, un AC Adaptador, un cable de alimentación de la UE y un USB Cable de 1 m
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 113 x 152 x 75 mm
Garantía 3 años
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de conexión RS-232, USB
Resolución 1280 x 960
Alternate Part Number BR-V4500-KIT-UE