Learn More
Cole-Parmer™ Serie V Stuart™ Mezclador de vórtice
Descripción
- Mezcle una amplia variedad de tamaños y formas de tubos con el cabezal de copa de goma incluido.
- El pesado cuerpo fundido a presión no bailará sobre su banco.
- Inicio automático al presionar la copa de goma blanda.
- El mezclador Vortex permite una mezcla rápida de muestras contenidas en tubos de ensayo, matraces pequeños y botellas.
- Se inicia automáticamente cuando se presiona la copa de goma y se detiene una vez que se retira el recipiente.
- Controle la velocidad de mezcla seleccionando entre 200 rpm para una mezcla más suave y 2500 rpm para una agitación vigorosa.
- Cuerpo pesado de fundición a presión para mayor estabilidad durante el uso.
- Incluye varilla de retorta integral para asegurar los recipientes por encima de la acción vorticial durante la mezcla a largo plazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | Velocidad fija |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |