Descripción
- Integración y aprovechamiento óptimo del espacio – Con una profundidad de 86 cm, los armarios V-LINE ahora utilizan el espacio junto a las vitrinas de gases de laboratorio y los bancos de trabajo que los armarios de materiales peligrosos convencionales dejaban sin utilizar.
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Máxima comodidad – La tecnología de cajones verticales permite el acceso y la visibilidad a todos los contenedores almacenados desde ambos lados
- Con solo pulsar un botón, los cajones verticales se abren y cierran automáticamente
- Los cajones se deslizan de forma suave y silenciosa hacia fuera y hacia dentro del cuerpo del armario sin necesidad de realizar esfuerzo físico adicional
- La función de detención de los cajones verticales detecta resistencias y elimina el riesgo de que se queden atascados
- No se permite el uso no autorizado – Las puertas se pueden cerrar con cerradura de cilindro y los armarios pueden ser integrados por el cliente en un sistema de llave maestra existente
- Indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) proporcionado
- Siempre cerrado – Cierre automático de puerta de serie después de aprox. 60 segundos con señal acústica/visual antes del cierre
- El posible equipamiento interior incluye estantes de altura ajustable, sumideros inferiores y sistemas de barandillas
- De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
- Construcción robusta y longevidad. – Cuerpo exterior resistente a arañazos con superficie recubierta de polvo
- Ventilación – Conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuración | 5 estantes de acero laminado de 50 kg; 1 inserto de acero laminado de 50 kg; 1 sumidero de acero laminado de 13 l; 5 estantes de acero laminado de 50 kg; 1 inserto de acero laminado de 50 kg; 1 sumidero de acero laminado de 13 l |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 775 × 701 × 1750 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 860 × 819 × 1966 mm |
| Modelo de puerta | Cierre automático |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables |
| Capacidad portante | 5 estantes de 50 kg cada uno, insertos de 50 kg cada uno, sumideros de 13 l cada uno, Carga máxima de 240 kg |
| N.º de puertas | 2 |
| Peso (métrico) | 607 kg |
| Color | Gris claro |
| Mostrar más |