Learn More
V-9302, MedChemExpress
Código de producto. 16460967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460967 50 mg 50 miligramos
16454678 10 mg 10 miligramos
16413196 25 mg 25 miligramos
16407397 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112683
MedChemExpress V-9302 is a competitive antagonist of transmembrane glutamine flux. V-9302 selectively and potently targets the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) not ASCT1. V-9302 inhibits ASCT2-mediated glutamine uptake (IC50=9.6 μM) in HEK-293 cells.
V-9302 is a competitive antagonist of transmembrane glutamine flux. V-9302 selectively and potently targets the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) not ASCT1. V-9302 inhibits ASCT2-mediated glutamine uptake (IC50=9.6 μM) in HEK-293 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material V-9302
CAS 1855871-76-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H38N2O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (46.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CCN(CC1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC(C)=C2)CC3=CC=CC=C3OCC4=CC=CC(C)=C4
Peso molecular (g/mol) 538.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.68
Porcentaje de pureza 97.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death