Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-300
Código de producto. 15501290 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Botella de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300 Pro
Botella de Woulff, condensador de trampa fría secundaria, interfaz I-300
Condensador de trampa de frío secundario
Condensador secundario
Frasco Woulff, condensador secundario, interfaz I-300 Pro
Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario
Frasco de Woulff, condensador secundario, interfaz I-300
Vacío máx.:
5 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Vacío máx. unitSize
15501290 Botella de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300 Pro 5 mbar cada uno
15521280 Condensador secundario 5 mbar cada uno
15531280 Condensador de trampa de frío secundario 5 mbar cada uno
15551280 Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario 5 mbar cada uno
15571280 Frasco de Woulff, condensador secundario, interfaz I-300 5 mbar cada uno
15581280 Botella de Woulff, condensador de trampa fría secundaria, interfaz I-300 5 mbar cada uno
15453463 Frasco Woulff, condensador secundario, interfaz I-300 Pro 5 mbar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15501290 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11V300320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una bomba de diafragma de PTFE silenciosa y resistente a productos químicos Es muy adecuado para trabajar con los controladores I-300 / I-300 Pro para sistemas Rotavapor y evaporadores paralelos SyncorePlus y Multivapor.
  • Funcionamiento silencioso gracias a la regulación de velocidad
  • Funcionamiento sin supervisión junto con la interfaz I-300 o I-300 Pro cuando se combina con el sensor de nivel opcional para un condensador secundario que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
  • Alta resistencia a productos químicos gracias al uso de materiales de alta calidad
  • Vida útil prolongada gracias al funcionamiento con velocidad controlada junto con la interfaz opcional I-300 o I-300 Pro
  • Detección visual sencilla del condensado y partículas gracias al panel frontal transparente
  • Integración perfecta de tipo «plug and play» en:
    • Un sistema de vacío con velocidad controlada con la interfaz I-300 / I-300 Pro
    • Un sistema BUCHI Rotavapor R-300 totalmente automatizado que incluye todos los parámetros del proceso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Vacío máx. 5 mbar
temp. Interfaz I-300 Pro
Incluye Botella de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300 Pro
Caudal 1,8 m³/h
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Aparato de destilación de evacuación, filtración por vacío, cabinas de secado por vacío, hornos de secado
Presión máxima 2 bar
Para utilizar con (equipo) I-300/I-300 Pro y R-300
Tensión 100/240 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.