Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-300
Código de producto. 15511280 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
1,8 m³/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
15511280 1,8 m³/h cada uno
1 options
Código de producto. 15511280 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11V300000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta bomba con la interfaz I-300 o I-300 Pro para un funcionamiento económico, con control de velocidad y baja emisión de ruido. Las bombas de vacío BUCHI V-300 están fabricadas en PTFE resistente a productos químicos y tienen un panel frontal transparente. Ideal para trabajar con el Rotavapor R-300.
  • Bomba de diafragma de PTFE resistente a productos químicos
  • Perfecta integración «plug & play» con la interfaz I-300/I-300 Pro y con el sistema Rotavapor R-300 totalmente automatizado
  • Los contaminantes son fácilmente visibles a través del panel frontal transparente
  • Funcionamiento sin supervisión en combinación con la interfaz I-300/I-300 Pro
  • El sensor de nivel opcional para el condensador secundario avisa de un posible desbordamiento del matraz receptor
  • Alta resistencia a productos químicos gracias al uso de materiales de alta calidad
  • Funcionamiento silencioso y vida útil prolongada gracias al funcionamiento con velocidad controlada junto con la interfaz opcional I-300/I-300 Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5 mbar (±2 mbar)
Incluye Tubo de vacío, cable de alimentación, silenciador, conjunto de conexión de tubos, cable de comunicación mini-DIN, herramienta de membrana (para fijar y quitar la membrana)
Velocidad motor 1500 rpm máx.
Certificaciones/conformidad CE / CSA / CUS
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Descripción Bomba de vacío BUCHI V-300, independiente
Fondo (métrico) 321 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Modelo 11V300000
Nivel de ruido De 32 a 57 dBA (dependiendo del modo de funcionamiento); 32 dBA: con 10 % de carga (normal); 57 dBA: con 100 % de carga
Vataje De 60 a 180 w
Peso (métrico) 7,6 kg
Caudal 1,8 m³/h
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 291 mm
Anchura global (métrico) 200 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma sin aceite
Aplicaciones Generación de vacío de laboratorio general
Tensión 100/240 V