Learn More
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Rat anti-Mouse, BUV805, Clone: RR8-1, BD Biosciences™
Código de producto. 17200025 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17200025 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 17200025 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 748423
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Monoclonal antibody specifically detects Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RR8-1
Conjugado Brilliant Ultraviolet 805
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen TCR V alpha 11.1/11.2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse T-Cell Clone B10
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2b κ