Learn More
UVP Radiómetro UVX
Código de producto. 11866912
Cambiar vista
Click to view available options
Mide longitudes de onda UV de 254 nm, 365 nm o 302 nm
Código de producto.
11866912 Mide longitudes de onda UV de 254 nm, 365 nm o 302 nm
1 options
Código de producto. 11866912 Proveedor UVP N.º de proveedor 97001502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El radiómetro UVX digital se conecta a uno de los tres sensores intercambiables (se vende por separado) para medir longitudes de onda UV de 254 nm, 365 nm y 302 nm.
  • El interruptor de rango del UVX permite seleccionar entre tres rangos de intensidad: 0 a 20 mW/cm2, 0 a 2000 microW/cm2 y 0 a 200 microW/cm2
  • Un puerto para conectar un registrador gráfico (no incluido) permite un control continuo
  • Tasa de conversión: 2,8 lecturas/segundo
  • Pantalla: LCD de 3,5 dígitos
  • Exactitud: ± 2 %
  • Precisión de los sensores: ± 5 % (incluye el estándar NIST)
  • Dimensiones: 157 x 91 x 51 mm (P x An x Al)
Radiómetro UVX: Alimentado por una batería de 9 voltios hasta 120 horas
Atenuador 10:1: Amplía el rango de lectura hasta 200 mW/cm2
Los sensores se venden por separado.
Control de calidad
Especificaciones
Tipo Radiómetro UVX UVP
Para utilizar con (aplicación) Mide longitudes de onda UV de 254 nm, 365 nm o 302 nm