Learn More
UVP Radiómetro UVX: Sensor UVX-31
Product Code. 11876912
Change view
Click to view available options
Longitud de onda:
302nm
Unit Size:
1 PCS
Product Code. Longitud de onda Unit Size
11876912 302nm 1 PCS
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11876912 Supplier UVP Supplier No. 97001604
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
El radiómetro UVX digital se conecta a uno de los tres sensores intercambiables (se vende por separado) para medir longitudes de onda UV de 254 nm, 365 nm y 302 nm.
  • El interruptor de rango del UVX permite seleccionar entre tres rangos de intensidad: 0 a 20 mW/cm2, 0 a 2000 microW/cm2 y 0 a 200 microW/cm2
  • Un puerto para conectar un registrador gráfico (no incluido) permite un control continuo
  • Tasa de conversión: 2,8 lecturas/segundo
  • Pantalla: LCD de 3,5 dígitos
  • Exactitud: ±2%
  • Precisión de los sensores: ± 5 % (incluye el estándar NIST)
  • Dimensiones: 157 x 91 x 51 mm (P x An x Al)
Radiómetro UVX: Alimentado por una batería de 9 voltios hasta 120 horas
Atenuador 10:1: Amplía el rango de lectura hasta 200 mW/cm2
Los sensores se venden por separado.
Control de calidad
Specifications
Tipo Sensor UVX-31
Para utilizar con (equipo) Radiómetro UVX UVP97001502
Longitud de onda 302nm