Learn More
UVP Radiómetro UVX: Sensor UVX-25
Código de producto. 11881563
Cambiar vista
Click to view available options
Sensor, 254 nm, para medidor UVX
Código de producto.
11881563 Sensor, 254 nm, para medidor UVX
1 options
Código de producto. 11881563 Proveedor UVP N.º de proveedor 97001601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El radiómetro UVX digital se conecta a uno de los tres sensores intercambiables (se vende por separado) para medir longitudes de onda UV de 254 nm, 365 nm y 302 nm.
  • El interruptor de rango del UVX permite seleccionar entre tres rangos de intensidad: 0 a 20 mW/cm2, 0 a 2000 microW/cm2 y 0 a 200 microW/cm2
  • Un puerto para conectar un registrador gráfico (no incluido) permite un control continuo
  • Tasa de conversión: 2,8 lecturas/segundo
  • Pantalla: LCD de 3,5 dígitos
  • Exactitud: ±2%
  • Precisión de los sensores: ± 5 % (incluye el estándar NIST)
  • Dimensiones: 157 x 91 x 51 mm (P x An x Al)
Radiómetro UVX: Alimentado por una batería de 9 voltios hasta 120 horas
Atenuador 10:1: Amplía el rango de lectura hasta 200 mW/cm2
Los sensores se venden por separado.
Control de calidad
Especificaciones
Tipo Sensor UVX-25
Para utilizar con (equipo) Radiómetro UVX UVP97001502
Longitud de onda 254nm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Informativa sulla privacy.