Learn More
UVP Cabinas de visualización UV
Código de producto. 11798201
Change view
Click to view available options
Modelo:
C-65
C-70G
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
11798201 C-70G cada uno
11788201 C-65 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11798201 Proveedor UVP N.º de proveedor 95002005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas cabinas de visualización para una gran variedad de aplicaciones, como el análisis no destructivo, la verificación de documentos y la cromatografía de capa fina. Las cabinas de visualización de UV UVP™ cuentan con un panel inferior extraíble, para que la cabina se pueda colocar sobre muestras grandes o un transiluminador.
  • El visor de caucho suave incluye un filtro de control de contraste.
  • Los interruptores de control se han situado de manera cómoda para seleccionar las longitudes de onda UV o la luz blanca de varilla interior
  • El fácil acceso al interior de la cabina se realiza a través de la cortina que también bloquea la luz ambiental
  • La cabina C-70G Chromato-Vue incluye dos tubos de UV de onda corta y onda larga de 15 vatios cada uno montados en un lateral de la cabina
  • El modelo C-71 es similar al C-70G, pero tiene cuatro tubos de UV de onda larga de 15 vatios en un lateral de la unidad
  • Los tubos de UV de 254 nm y 365 nm del C-75 se colocan en dos lados de la cabina para proporcionar iluminación UV uniforme para estudios de fluorescencia
  • Fabricadas con plástico ligero
Especificaciones
Tensión 230V
Fondo (métrico) 400mm
Altura (métrico) 330mm
Longitud de onda 254-365 nm
Anchura (métrico) 594mm
Modelo C-70G
temp 254-365 nm
Cantidad de embalaje 1Pack
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía en capa fina, pruebas no destructivas, inspección, mineralogía, fluorescencia
Tipo de producto Cámara UV