Learn More
UVP Cabina de visualización de UV C-15G Mini Chromato-Vue™
Código de producto. 12823838
Change view
Click to view available options
Tensión:
230V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
12823838 230V cada uno
1 options
Código de producto. 12823838 Proveedor UVP N.º de proveedor 95007207
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estas cabinas para usos educativos, visualización de minerales y otras aplicaciones. Las cabinas de visualización de UV UVP™ C-15G Mini Chromato-Vue™ proporcionan un entorno de cuarto oscuro con fluorescencia UV para la visualización d
  • Diseñada con una base de metal y parte superior de plástico
  • Incluye una lámpara UV UVGL-58
  • El panel inferior de la cabina es extraíble
  • La lámpara encaja perfectamente en la parte superior de la cabina
  • Un filtro de control de contraste absorbe la energía UV y protege los ojos
  • El visor de caucho suave proporciona un área de visualización cómoda con el espacio para gafas
  • La cortina de acceso ligera bloquea la luz externa en el interior de la cabina
  • Las lámparas para otras minicabinas se piden por separado
Especificaciones
Tensión 230V
Fondo (métrico) 229mm
Altura (métrico) 305mm
Anchura (métrico) 267mm
Modelo C-15G
Cantidad de embalaje 1Pack
Para utilizar con (aplicación) Mineralogía, fluorescencia de laboratorio, esterilización, investigación de campo
Tipo de producto Cabina UV