Learn More
UVP Cabinas de visualización Mini Chromato-Vue
Código de producto. 12803838
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
C-10E6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
12803838 C-10E6 cada uno
1 options
Código de producto. 12803838 Proveedor UVP N.º de proveedor 95007209
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporcionan un entorno de cuarto oscuro compacto para la visualización de los materiales. Las cabinas de visualización UVP Ultra Violet Product™ Mini Chromato-Vue cuentan con un filtro para el control de contraste que absorbe la energía UV para pro
  • Cada cabina está diseñada para utilizarse con modelos de lámpara UVP concretos, que encajan perfectamente en la parte superior del armario
  • Las minicabinas están construidas con una base de metal y una parte superior de plástico
  • El panel inferior de la cabina es extraíble
  • Un filtro de control de contraste absorbe la energía UV para proteger los ojos
  • El visor de caucho suave proporciona un área de visualización cómoda con el espacio para gafas
  • La cortina de acceso ligera bloquea la luz externa en el interior de la cabina
  • Diseñado para su uso con lámparas de la serie EL de 6 W
Especificaciones
Fondo (métrico) 267mm
Altura (métrico) 305mm
Anchura (métrico) 229mm
Modelo C-10E6
Cantidad de embalaje 1/paq.
Para utilizar con (aplicación) Mineralogía, fluorescencia de laboratorio, esterilización, investigación de campo
Tipo de producto Cabina de visualización UV