Learn More
UVP Sistemas de imagen PhotoDoc-It™
Descripción
- La cámara digital a color tiene una resolución de 10 megapíxeles: el usuario puede ver las imágenes directamente en la cámara o en la pantalla LCD a color (opcional).
- La campana extractora de metal ligero proporciona un entorno compacto de cuarto oscuro.
- Las imágenes se guardan en la tarjeta de memoria de la cámara o se imprimen al instante en impresiones a color de bajo coste de 10,16 × 15,24 cm (4 × 6 in) mediante la económica impresora fotográfica incluida.
- Un Ethidium™ El filtro de bromuro para geles teñidos con fluorescencia (580 a 630 nm) está incluido dentro de la campana y se puede cambiar por otros tipos de filtros.
- Una cerradura con combinación protege la cámara del cuarto oscuro. La LCD mostrada en la imagen es un accesorio opcional. Dimensiones: 337 mm x 241 mm x 432 mm El PhotoDoc-It El sistema es una solución de muy bajo costo para capturar, imprimir y guardar imágenes en color para documentación básica de gel sin necesidad de película.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230V |
| Fondo (métrico) | 241mm |
| Tipo de filtro | EtBr rojo |
| Tamaño en píxeles | 16MP |
| Altura (métrico) | 432mm |
| Transiluminador | Sí |
| Longitud de onda | 302-365 nm |
| Anchura (métrico) | 337mm |
| Modelo | M20V |
| Impresora incluida | Sí |
| Mostrar más |