Learn More
UVP Ultra Violet Product™ Lámparas UV Serie EL
Código de producto. 11798251
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
365/302/254 nm (un tubo cada uno)
365/302 nm
365 nm
Vataje:
4 W
6 W
8 W
Amperaje:
0,16 A
0,32 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
249 x 64 x 97 mm
302 x 64 x 97 mm
376 x 64 x 97 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Vataje Amperaje Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11798251 254 nm 6 W 0,32 A 302 x 64 x 97 mm cada uno
11768251 254 nm 4 W 0,16 A 249 x 64 x 97 mm cada uno
11798241 365/302 nm 6 W 0,16 A 302 x 64 x 97 mm cada uno
11788221 365 nm 6 W 0,16 A 302 x 64 x 97 mm cada uno
11788241 365 nm 8 W 0,32 A 376 x 64 x 97 mm cada uno
11773524 365/302/254 nm (un tubo cada uno) 8 W 0,16 A 376 x 64 x 97 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11798251 Proveedor UVP Ultra Violet Product™ N.º de proveedor 95027702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fuente uniforme e intensa de luz ultravioleta. Las lámparas UV de la serie EL UVP Ultra Violet Product™ emiten una de las tres longitudes de onda UV o luz blanca en configuraciones de 4, 6 y 8 W.
  • El diseño resistente es excelente para un uso intensivo.
  • Las lámparas son ligeras para sujetarlas fácilmente o colocarlas en el soporte o cabina para utilizarlas sin usar las manos.
  • El reflector integrado mejora la iluminación UV.
  • Tres longitudes de onda UV disponibles: 254 nm, 302 nm y 365 nm.
  • Tres configuraciones de potencia: 4 W, 6 W, 8 W.
  • Los modelos disponibles incluyen onda corta de 254 nm, onda larga de 365 nm o una combinación de longitudes de onda UV, o versiones UV y de luz blanca.
  • La configuración básica ofrece un tubo UV y un tubo de luz blanca: la ventaja de contar con luz blanca o iluminación UV en una misma unidad.
  • Utilice luz blanca cuando trabaje con materiales en un área con poca iluminación.
  • Los modelos gemelos tienen dos tubos de la misma longitud de onda; los modelos 2UV™ utilizan dos longitudes de onda diferentes.
  • El modelo 3UV™ está disponible únicamente en la lámpara de 3 W y proporciona tres longitudes de onda UV en una lámpara. Ninguna otra lámpara ofrece esta versatilidad. Cambie fácilmente entre las tres longitudes de onda (onda larga, onda corta y UV de rango medio) según lo requiera su aplicación.
  • Se puede utilizar con el soporte de lámpara universal J138.
  • Los modelos de 4 W se pueden utilizar con la cabina C-10E para visualizar materiales en un entorno de cuarto oscuro.
  • Las lámparas de 8 W se pueden utilizar con la cabina C-65.
  • NOTA:
    • Aunque el manual se refiere a la banda de ondas UV de rango medio como 302 nm, otros se refieren a esta región como 300 o 312 nm.
    • La salida espectral de todas estas regiones es la misma.
  • PRECAUCIÓN:
    • La radiación UV de onda corta y de rango medio causará daños a los ojos y la piel sin protección.
    • Antes de utilizar cualquier unidad, asegúrese de que todo el personal de la zona esté protegido adecuadamente.
    • También deben llevarse gafas de seguridad con bloqueo UV.
    • Analytik Jena™ tiene una línea completa de gafas de seguridad con bloqueo UV: Gafas, gafas de seguridad y protector facial diseñados para este propósito
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 6 W
Wavelength 254 nm
Amperaje 0,32 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 302 x 64 x 97 mm
Requisitos eléctricos 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Modelo Dos tubos
Tipo de producto Lámpara UV