Learn More
UVP Modelos estándar de mercurio Pen-Ray
Description
Requires
16 in El cable (41 cm) y el conector estándar de 2 clavijas conectan la lámpara a una fuente de alimentación de transformador independiente (no incluida)—
Lámparas UV de baja presión, portátiles
- Ideal para la inserción en pequeñas aperturas para la calibración espectroscópica de longitud de onda, esterilización, curado por luz ultravioleta o detección de fluorescencia
- Funciona a temperaturas e intensidades más bajas, lo que proporciona una alta producción estable de hasta 5000 horas.
- Use lámparas de descarga gaseosa de mercurio de baja presión con construcción de cuarzo de doble calibre
- Los electrodos se encuentran en el extremo para facilitar la instalación
- Intensidad relativa a una distancia de 3/4 in (1,9 cm): 4400 μw/cm 2
- Longitud de onda: 254 nm
Specifications
Specifications
| Tensión | 800 V |
| Wavelength | 254 nm |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm |
| Diámetro de la lente (métrico) | 9,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para inserción en aperturas pequeñas para calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia |
| Longitud (imperial) | 4-3/4 in. |
| Longitud (métrico) | 120,6 mm |
| Intensidad de la luz | 1213 μw/cm2, 365 nm a 1,9 cm, con corriente CA para lámpara de 20 mA |
| Accesorios necesarios | Cable de 41 cm y conector estándar de 2 clavijas |
| Tipo de producto | Lámpara de mercurio |