Learn More
UVP Modelos estándar de mercurio Pen-Ray
Código de producto. 11719074
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Diámetro de la lente (métrico):
6,5 mm
9,5 mm
Diámetro (métrico):
9,5 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Wavelength Diámetro de la lente (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11719074 365 nm 9,5 mm 9,5 mm 1 PCS
11739074 254 nm 9,5 mm 12,7 mm cada uno
11709074 254 nm 6,5 mm 9,5 mm 1 PCS
11729074 365 nm 6,5 mm 9,5 mm 1 PCS
4 options
Código de producto. 11719074
Marca: UVP 90001901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Cable de 41 cm y lámpara de conexión con conector estándar de 2 clavijas para separar la fuente de alimentación del transformador (no incluido)—
Las lámparas portátiles de descarga gaseosa de mercurio de baja presión son ideales para pequeñas aperturas en aplicaciones de calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia
Lámparas UV de baja presión, portátiles
  • Ideal para la inserción en pequeñas aperturas para la calibración espectroscópica de longitud de onda, esterilización, curado por luz ultravioleta o detección de fluorescencia
  • Funciona a temperaturas e intensidades más bajas, lo que proporciona una alta producción estable de hasta 5000 horas.
  • Use lámparas de descarga gaseosa de mercurio de baja presión con construcción de cuarzo de doble calibre
  • Los electrodos se encuentran en el extremo para facilitar la instalación
  • Intensidad relativa a una distancia de 1,9 cm: 4400μW/cm2
  • Longitud de onda: 254nm
Especificaciones
Tensión 800 V
Wavelength 365 nm
Diámetro (métrico) 9,5 mm
Diámetro de la lente (métrico) 9,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para inserción en aperturas pequeñas para calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia
Longitud (imperial) 4-3/4 in.
Longitud (métrico) 120,6 mm
Intensidad de la luz 1213 μw/cm2, 365 nm a 1,9 cm, con corriente CA para lámpara de 20 mA
Accesorios necesarios Cable de 41 cm y conector estándar de 2 clavijas
Tipo de producto Lámpara de mercurio