Learn More
UVP Protectores para lámparas Pen-Ray™
Descripción
Para dirigir o modificar la salida de emisiones de la lámpara 11SC-1 (UVP90 001 201)
- El escudo A tiene 0,04 in. Orificio de identificación para una fuente puntual
- La protección B tiene una ventana de 7,87 × 16,00 mm (0,31 × 0,63 in)
- La protección C tiene una ventana de 4,82 × 38,1 mm (0,19 × 1,5 in)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara UV modelo 11SC-1 Pen-Ray™ |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Protección C |