Learn More
UVP Tubos de luz UV de repuesto
Código de producto. 12893848
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Vataje:
6 W
15 W
20 W
40 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Vataje unitSize
12893848 365 nm 20 W cada uno
12842989 302 nm 6 W cada uno
12813858 365 nm 40 W 1 PCS
12883918 365 nm 15 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12893848 Proveedor UVP N.º de proveedor 34006801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tubos de luz UV de repuesto para transiluminadores y lámparas ultravioletas de 4, 6, 15, 20 y 40 vatios
Especificaciones
Vataje 20 W
Wavelength 365 nm
Para utilizar con (equipo) Lámpara de sobremesa, modelo XX-20BLB
Longitud (imperial) 23 in
Longitud (métrico) 584,2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Tubo de luz UV de repuesto