Learn More
UVP Pack para uso sobre el terreno Pen-Ray™
Código de producto. 12853828
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Tamaño de la unidad
12853828 254 nm 1 PCS
12843828 365 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12853828 Proveedor UVP N.º de proveedor 95025602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.48€
    641.50€ / paquete de 1
    Ahorro 119.98€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Incluye una fuente de luz UV Pen-Ray™ y una fuente de alimentación de CC (con batería de 9 V) en un paquete compacto y portátil
  • Ligero (0,3 lb.) y lo suficientemente pequeño para caber en un bolsillo
  • Pueden transportarse mediante la pinza para cinturón fijada a la fuente de alimentación
  • Longitud iluminada: 1,75 in (44,5 mm)
  • Longitud total: 4,25 in. (108 mm)
  • Diámetro del cuarzo/mango: 0,375 in (0,37 in)
  • Dimensiones: 3,75L x 2,38W x 1 in Alto (95,25 x 60,45 x 25,4 mm)
Inspecciones de uso sobre el terreno, espectroscopía, fluorometría y calibración de longitud de onda
Especificaciones
Wavelength 254 nm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 95,2 x 60,4 x 25,4 mm (3,75 x 2,38 x 1 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Inspecciones de uso sobre el terreno, espectroscopía, fluorometría y calibración de longitud de onda
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25,4 mm
Longitud (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 95,2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 2,38 in
Anchura (métrico) 60,4 mm