Learn More
UVP Tubo de repuesto para minilámpara ultravioleta
Código de producto. p-2622137
Change view
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
365/312 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength unitSize
11796832 365 nm cada uno
11788231 365/312 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11796832 Proveedor UVP N.º de proveedor 34001001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubos de repuesto para lámparas UV ligeras, compactas y económicas
Especificaciones
Vataje 4 W
Wavelength 365 nm
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV portátil modelo UVL-4, UVL-23R, minilámpara UV
Cantidad de embalaje 1 unidad