Learn More
UVP Soportes para lámpara
Código de producto. 11718231
Change view
Click to view available options
Modelo:
J-124
J-129
J-138
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
11718231 J-124 1 PCS
12611732 J-138 1 PCS
11786812 J-129 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11718231 Proveedor UVP N.º de proveedor 98002003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite manejar de forma fácil y cómoda las lámparas UV sin utilizar las manos
Permite manejar de forma fácil y cómoda las lámparas UV sin utilizar las manos
  • Carcasa: Varía de la carcasa de metal con una capa de polvo resistente a arañazos en la carcasa de plástico
  • Permite manejar la lámpara sin utilizar las manos
Especificaciones
Fondo (imperial) 4,8 in
Fondo (métrico) 124 mm
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV serie EL
Altura (imperial) 9,75 in
Altura (métrico) 247 mm
Modelo J-124
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 190 mm
Tipo de producto Soporte para lámpara