Learn More
UVP Medidores de intensidad UV fotovoltaicos J-Series: Modelo J-221
Código de producto. 12803039
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de onda:
365nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de onda Tamaño de la unidad
12803039 365nm cada uno
1 options
Código de producto. 12803039 Proveedor UVP N.º de proveedor 97000301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Medidores de UV fotovoltaicos J-Series para realizar lecturas precisas y repetibles de fuentes de iluminación UV en intervalo de UV de 365 nm o 254 nm
  • Con dos escalas para lecturas de intensidad baja y alta
  • Mide la intensidad de UV de onda larga (365 nm). El sensor es sensible de 300 a 400 nm con un sensibilidad máxima a 365 nm
  • Para lecturas remotas, un cable de 1,2 m conecta el sensor al medidor.
  • Dos escalas miden un amplio rango de intensidad.
  • Un filtro de infrarrojos garantiza lecturas precisas al medir fuentes de luz que producen radiación infrarroja.
  • La pantalla de atenuación 5× se puede utilizar para medidas de lámpara de muy alta intensidad.
  • Los medidores se autoalimentan para una máxima portabilidad.
Todos los medidores y sensores se están serializados individualmente para garantizar la trazabilidad de la calibración. Se recomienda realizar la calibración cada seis meses. Se certifica que cumple con los estándares publicados por UVP y es trazable a NIST. Las calibraciones se realizan en la fábrica de UVP.
Control de calidad
Especificaciones
Tipo Medidor de intensidad UV fotovoltaico
Para utilizar con (aplicación) Lecturas precisas y repetibles de UV de onda larga
Longitud de onda 365nm