Learn More
UVP Lámparas de visualización de alto rendimiento Mineralight™: Tubos de repuesto
Código de producto. 11766832
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubo de onda corta de repuesto
Tubo de onda larga de repuesto
Tubo de onda media de repuesto
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Wavelength unitSize
11766832 Tubo de onda media de repuesto 302 nm cada uno
11847104 Tubo de onda corta de repuesto 254 nm cada uno
11776832 Tubo de onda larga de repuesto 365 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11766832 Proveedor UVP N.º de proveedor 34007201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tubos UVP de 25 W que proporcionan horas de iluminación UV cuando se utilizan con lámparas de visualización Mineralight de alto rendimiento.
  • Tubos UV de 25 W para una iluminación brillante
  • Disponible con UV de 254 nm, 302 nm o 365 nm
  • Utilice los soportes incluidos con la lámpara para fijarla en el techo u otra estructura para la iluminación UV suspendida
  • Dimensiones: 18,5 cm de largo x 4,75 cm de ancho x 5 cm de alto
Fluorescencia, esterilización, inspección
Especificaciones
Vataje 25 W
Wavelength 302 nm
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia, esterilización, inspección
Para utilizar con (equipo) Modelo UVM-225D
Longitud (imperial) 17,12 in
Longitud (métrico) 434,84 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Tubo de onda media de repuesto