Learn More
UVP Herramientas de gel: Bandejas de gel
Código de producto. 12863948
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
22,86 cm
26,67 cm
Anchura (métrico):
27,30 cm
29,21 cm
41,91 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12863948 26,67 cm 41,91 cm 1 PCS
12853948 22,86 cm 29,21 cm 1 PCS
12853908 22,86 cm 27,30 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12863948 Proveedor UVP N.º de proveedor 85000501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para mover geles al transiluminador
  • Hecho de Plexiglas que transmite UV
  • Proteja la superficie del filtro del transiluminador de los arañazos
  • Los paneles laterales, curvados en un ángulo de 45°, se extienden hacia arriba desde la superficie de la bandeja para f
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Transiluminador y sistema de imagen de gel
Tipo Bandeja de gel
Incluye Panel lateral de 45°
Material Plexiglas™
Dimensiones (L x An) 26,67 x 41,91 cm (10,5 x 16,5 pulg)
Longitud (imperial) 10,5 in
Longitud (métrico) 26,67 cm
Anchura (imperial) 16,5 in
Anchura (métrico) 41,91 cm