Learn More
UVP Herramientas de gel: Bandejas de gel
Descripción
- Hecho de Plexiglas que transmite UV
- Proteja la superficie del filtro del transiluminador de los arañazos
- Los paneles laterales, curvados en un ángulo de 45°, se extienden hacia arriba desde la superficie de la bandeja para f
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Transiluminador y sistema de imagen de gel |
| Tipo | Bandeja de gel |
| Incluye | Panel lateral de 45° |
| Material | Plexiglas™ |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 27,30 cm |
| Longitud (imperial) | 9 pulg |
| Longitud (métrico) | 22,86 cm |
| Anchura (imperial) | 10,75 in |
| Anchura (métrico) | 27,30 cm |